Glicerina, ultra puro para espectrofotometria
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
32450.AE
32450.K2
32450.K7
32450.M1
32450.AEEA
53.8
EUR
32450.AE
32450.K2
32450.K7
32450.M1
Glicerina, ultra puro para espectrofotometria
Glicerina
CAS No.: 56-81-5
Molecular Formula: HOCH2CH(OH)CH2OH
Formula Weight: 92.09
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.26
Refractive Index: 1.474
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 182°/20mm
Beilstein Reference: 635685
Merck Reference: 14,4484
MDL No.: MFCD00004722
Fórmula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Ponto de ebulição: 182 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 18 °C Densidade: 1,26 Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004722 Número CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 14,4484 |