1,9-Nonanediol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L06336.14
L06336.22
L06336.14EA
48.2
EUR
L06336.14
L06336.22
1,9-Nonanediol ≥97%
1,9-Nonanediol
Purity: 97%
CAS No.: 3937-56-2
Molecular Formula: HO(CH2)9OH
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 162°(323°F)
Melting Point: 45-48°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 1737531
MDL No.: MFCD00002991
Fórmula:
C₉H₂₀O₂ Ponto de ebulição: 288 °C Ponto de Fusão: 45…48 °C Densidade: 0,950 Ponto de Inflamação: 162 °C (323 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002991 Número CAS: 3937-56-2 EINECS: 223-517-5 |