1,8-Octanediol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15402.14
A15402.22
A15402.36
A15402.14EA
43.5
EUR
A15402.14
A15402.22
A15402.36
1,8-Octanediol ≥98%
1,8-Octanediol
Purity: 98+%
CAS No.: 629-41-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 171-173°/20mm
Beilstein Reference: 1633499
MDL No.: MFCD00002989
Fórmula:
C₈H₁₈O₂ Ponto de ebulição: 171…173 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 58…61 °C Densidade: 0,941 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 148 °C (298 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002989 Número CAS: 629-41-4 EINECS: 211-090-8 |