Print…
1,8-Octanediol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
129380250 129381000
ACRO129380250EA 33.2 EUR
ACRO129380250 ACRO129381000
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 278,8 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Densidade: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002989
Número CAS: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
Encomendar
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %