Print…
1,7-Heptanediol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
120350100 120350010
ACRO120350100EA 95 EUR
ACRO120350100 ACRO120350010
1,7-Heptanediol 95%
1,7-Heptanediol
Fórmula: C₇H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 259 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 17…19 °C
Densidade: 0,951 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002987
Número CAS: 629-30-1
EINECS: 211-085-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -5.5° to -7.9° (20°C, 589 nm) (c=1,CHCl3)