Print…
1,6-Hexanediol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04308.0100 8.04308.1000 8.04308.9050
8.04308.0100EA 29.9 EUR
8.04308.0100 8.04308.1000 8.04308.9050
1,6-Hexanediol para síntese, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002985
Número CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709
Encomendar
Solubility 5000 g/l (20 °C)
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 118.17 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 253 - 260 °C
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 147 °C
Explosion Limit 6.6 - 16 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 (900 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C