Print…
1,5-Pentanodiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
76892-1L 76892-250ML 76892-25L
SIAL76892-1LEA 188 EUR
SIAL76892-1L SIAL76892-250ML SIAL76892-25L
1,5-Pentanodiol, Sigma-Aldrich®
1,5-Pentanodiol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 242 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 0,9941 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002978
Número CAS: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256