1,5-Pentanodiol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
A13998.0EEA
211
EUR
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
1,5-Pentanodiol ≥97%
1,5-Pentanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 111-29-5
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -16°
Boiling Point: 241-242°
Beilstein Reference: 1560130
Merck Reference: 14,7117
MDL No.: MFCD00002978
Fórmula:
C₅H₁₂O₂ Peso Molecular: 104.15 g/mol Ponto de ebulição: 241…242 °C Ponto de Fusão: –16 °C Densidade: 0.992 Ponto de Inflamação: 129 °C (264 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002978 Número CAS: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Merck Index: 14,7117 |