Print…
1,4-Butanodiol zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
MQ200
8.01532.1000 8.01532.2500 8.01532.9030 8.01532.9025
8.01532.1000EA 60 EUR
8.01532.1000 8.01532.2500 8.01532.9030 8.01532.9025
1,4-Butanodiol zS, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanodiol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: 19.5…20 °C
Densidade: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002968
Número CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 19.5 - 20.0 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 134 °C
Refractive Index 1.4446 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 15.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 385 °C