1,4-Butanodiol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
L03491.30
L03491.0B
L03491.0E
L03491.30EA
28
EUR
L03491.30
L03491.0B
L03491.0E
1,4-Butanodiol ≥99%
1,4-Butanodiol
Purity: 99%
CAS No.: 110-63-4
Molecular Formula: HO(CH2)4OH
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 229-230°
Beilstein Reference: 1633445
MDL No.: MFCD00002968
Fórmula:
C₄H₁₀O₂ Peso Molecular: 90.12 g/mol Ponto de ebulição: 229…230 °C Ponto de Fusão: 19…20 °C Densidade: 1.017 Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002968 Número CAS: 110-63-4 EINECS: 203-786-5 |