Print…
1,4-Butanodiol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
107630010 107630025 107630100
ACRO107630010EA 56.3 EUR
ACRO107630010 ACRO107630025 ACRO107630100
1,4-Butanodiol 99+%
1,4-Butanodiol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 229,2 °C (1013hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002968
Número CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA