Print…
1,3-Propanediol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07481.0250 8.07481.1000
8.07481.0250EA 74.1 EUR
8.07481.0250 8.07481.1000
1,3-Propanediol para síntese, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanediol
Fórmula: HO(CH₂)₃OH
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 214
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002949
Número CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Encomendar
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 76.09 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C