1,3-Propanediol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
A10829.0B
A10829.0I
A10829.30
A10829.0BEA
191
EUR
A10829.0B
A10829.0I
A10829.30
1,3-Propanediol ≥99%
1,3-Propanediol
Purity: 99%
CAS No.: 504-63-2
Molecular Formula: HO(CH2)3OH
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 140°(174°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: -26°
Boiling Point: 214°
Solubility: Miscible with water, alcohol
Beilstein Reference: 969155
Merck Reference: 14,9714
MDL No.: MFCD00002949
Fórmula:
HO(CH₂)₃OH Peso Molecular: 76.1 g/mol Ponto de ebulição: 214 °C Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 1.053 Ponto de Inflamação: 140 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002949 Número CAS: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Merck Index: 12,09845 |