Print…
1,3-Propanediol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
131400010 131402500 131400025 131400100
ACRO131400010EA 230 EUR
ACRO131400010 ACRO131402500 ACRO131400025 ACRO131400100
1,3-Propanediol 98%
1,3-Propanediol
Fórmula: HO(CH₂)₃OH
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 214 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1.052 g/cm³
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002949
Número CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %