Etilenoglicol, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
85978-10ML-F
85978-5ML-F
85978-10ML-FEA
276
EUR
85978-10ML-F
85978-5ML-F
Etilenoglicol, Supelco®
Etilenoglicol
Fórmula:
HOCH₂CH₂OH Ponto de ebulição: 196…198 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –13 °C Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 116 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002885 Número CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 ALCANCE: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |