Print…
Etilenoglicol ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
85512.290EA 58.3 EUR
85512.290 85512.360
Etilenoglicol ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Etilenoglicol
Fórmula: HOCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 196…198 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002885
Número CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ALCANCE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear viscous liquid
Relative density 1.113 - 1.115
Refractive index (20°C) ( ± 1.432) Passes test
Boiling point (± 198 °C) Passes test
Acidity Passes test
Water Max. 0.2 %