Print…
Etilenoglicol, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.00949.1000 1.00949.2500
1.00949.1000EA 69.3 EUR
1.00949.1000 1.00949.2500
Etilenoglicol, EMPLURA®, Supelco®
Etilenoglicol
Fórmula: HOCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 196…198 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002885
Número CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ALCANCE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM