Print…
Etilenoglicol, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
0582-1LEA 114 EUR
0582-1L 0582-4L
Etilenoglicol, alta pureza
Etilenoglicol
Colourless, slightly viscous liquid. Clear with no visible particulates.
Fórmula: HOCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 196 – 198 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002885
Número CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ALCANCE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Acidity ≤0.002%
Iron ≤0.0005%
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99.0 %