Print…
Etilenoglicol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Etandiol
A11591.0C A11591.30 A11591.36 A11591.0E
A11591.0CEA 256 EUR
A11591.0C A11591.30 A11591.36 A11591.0E
Etilenoglicol ≥99%
Etilenoglicol
Purity: 99% CAS No.: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Formula Weight: 62.07 Flash Point: 119°(246°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Sweet Melting Point: -13° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 505945 Merck Reference: 14,3798 MDL No.: MFCD00002885
Fórmula: HOCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 62.07 g/mol
Ponto de ebulição: 196…198 °C
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1.113
Ponto de Inflamação: 119 °C (246 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002885
Número CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ALCANCE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM