Etilenoglicol 99+% para espectrofotometria
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99+%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.113
Refractive Index: 1.4310
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
For use in spectrophotometry
Fórmula:
HOCH₂CH₂OH Ponto de ebulição: 196…198 °C Ponto de Fusão: –13 °C Densidade: 1,113 Ponto de Inflamação: 119 °C (246 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002885 Número CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 ALCANCE: 01-2119456816-28 Merck Index: 14,3798 |