Print…
1,10-Decanediol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
181041000 181045000
ACRO181041000EA 44.9 EUR
ACRO181041000 ACRO181045000
1,10-Decanediol 99%
1,10-Decanediol
Fórmula: C₁₀H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 297 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 71…75 °C
Densidade: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Ponto de Inflamação: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004749
Número CAS: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869
Encomendar
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 74 °C
GC ≥98.5 %