Print…
Metanol, anidro (máx. 0.002% H₂O) ≥99.9%
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83679.230EA 44.4 EUR
83679.230 83679.290 83679.260
Metanol, anidro (máx. 0.002% H₂O) ≥99.9%
Metanol
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Fórmula: CH₃OH
Ponto de ebulição: 64,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.00050 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0003 %
Water (K.F.) Max. 0.0020 %