Print…
Metanol ≥98.5%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
20903.290EA 9.6 EUR
20903.290 20903.415 20903.368 20903.461 20903.550 20903.930
Metanol ≥98.5%, TECHNICAL
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Peso Molecular: 32.04 g/mol
Ponto de ebulição: 64.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98.5 %
Evaporation residue Max. 0.015 %