Print…
Metanol, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22283.1000 8.22283.2500 8.22283.9025 8.22283.5000
8.22283.1000EA 20.4 EUR
8.22283.1000 8.22283.2500 8.22283.9025 8.22283.5000
Metanol, EMPLURA®, Supelco®
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Ponto de ebulição: 64,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM