Print…
Metanol, baixo teor de água ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BakerDRY™, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
9097-12EA 153.4 EUR
9097-12 9097-10
Metanol, baixo teor de água ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BakerDRY™, J.T.Baker®
Metanol
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Fórmula: CH₃OH
Peso Molecular: 32.04 g/mol
Ponto de ebulição: 64.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Appearance Passes Test
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤0.001 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Solubility in H₂O Passes Test
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.2
Water (by KF, coulometric) ≤30 ppm