Print…
Metanol, BAKER ANALYZED®, isocratic HPLC, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
8404.1000EA 38.12 EUR
8404.1000 8404.2500 8404.5000 8404.9030RC
Metanol, BAKER ANALYZED®, isocratic HPLC, J.T.Baker®
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Peso Molecular: 32.04 g/mol
Ponto de ebulição: 64.6
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay min. 99.8 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation (in ppm) max. 5
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 225 nm max. 0.30
at 240 nm max. 0.10
at 265 nm max. 0.01