Metanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13255.AP
L13255.AU
L13255.0F
L13255.APEA
28.3
EUR
L13255.AP
L13255.AU
L13255.0F
Metanol ≥99%
Metanol
Purity: 99%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Fórmula:
CH₃OH Ponto de ebulição: 64,7 °C Ponto de Fusão: –98 °C Densidade: 0,791 Ponto de Inflamação: 11 °C (52 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004595 Número CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119433307-44 Merck Index: 14,5957 |