Print…
Metanol 99,9 Semiconductor
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
19393.K2 19393.M1
19393.K2EA 60.7 EUR
19393.K2 19393.M1
Metanol 99,9 Semiconductor
Metanol
Purity: 99.9% min CAS No.: 67-56-1 Molecular Formula: CH3OH Formula Weight: 32.04 Flash Point: 11°(52°F) Physical Form: Liquid Density: 0.791 Refractive Index: 1.3290 Odour: Mild Melting Point: -98° Boiling Point: 64.7° Beilstein Reference: 1098229 Merck Reference: 14,5957 UN No.: 1230 MDL No.: MFCD00004595
Fórmula: CH₃OH
Peso Molecular: 32.04 g/mol
Ponto de ebulição: 64.7 °C
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.791
Ponto de Inflamação: 11 °C (52 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM