Print…
Metanol, dry_extra over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
364395000 364390010 364391000 364390025
364395000.EA 37.1 EUR
364395000. 364390010. 364391000. 364390025.
Metanol, dry_extra over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Peso Molecular: 32.04 g/mol
Ponto de ebulição: 64.7 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.791 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g