Print…
Metanol 99.8% para uso eletrônico (MOS) livre de resíduos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
327900010 327900025
ACRO327900010EA 44.6 EUR
ACRO327900010 ACRO327900025
Metanol 99.8% para uso eletrônico (MOS) livre de resíduos
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Ponto de ebulição: 64,7 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,791 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppb
Barium (Ba) ≤200 ppb
Copper (Cu) ≤50 ppb
Iron (Fe) ≤200 ppb