Print…
Metanol 99.9%, grau gradiente para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
325740025 325740010
ACRO325740025EA 81.5 EUR
ACRO325740025 ACRO325740010
Metanol 99.9%, grau gradiente para HPLC
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Ponto de ebulição: 64,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,791 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
Additional info filtered through 0.2 u membrane filter
GC ≥99.9 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.001 A.U.