Print…
Etanol (não tributado) ~96% (v/v), CHROMASOLV™ ACS para espectrofotometria UV extra fine spirit, E15 o 1, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Ethyl alcohol
02850-1L 02850-2.5L 02850-4X2.5L
02850-1LEA 133.37 EUR
02850-1L 02850-2.5L 02850-4X2.5L
Etanol (não tributado) ~96% (v/v), CHROMASOLV™ ACS para espectrofotometria UV extra fine spirit, E15 o 1, Riedel-de Haën™
Etanol
Atenção: Untaxed for license holders only
Fórmula: C₂H₅OH
Peso Molecular: 46.07 g/mol
Ponto de ebulição: 78…79 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.805…0.812 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Encomendar
Purity without addives GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.362 - 1.364
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) 5.0 - 7.0 %
Titrable Acid Max. 0.0005 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
Absorbance at 270 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.03
Absorbance at 230 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.25
Absorbance at 210 nm Max. 0.5
KMnO₄ reducing matter complying
Acetone (GC) Max. 10 ppm
Methanol (GC) Max. 0.1 %
2-propanol (GC) Max. 30 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Mixable with H₂O complying
APHA Max. 10