Print…
Papéis de filtro para aplicações na área dos cuidados de saúde, Whatman™
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
10318489 10318493
WHAT10318489EA 57.56 EUR
WHAT10318489 WHAT10318493
Papéis de filtro para aplicações na área dos cuidados de saúde, Whatman™
Filtros Papéis de Filtro Papel de filtro qualitativo
These filter papers can be used for the absorption of culture media, as a blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
  • Soft surface
  • For gelatinous samples
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable