Print…
Filtros de membrana com retícula
Fornecedor: Sartorius
13106-47-ACN 13106-47-HCN 13106-47-N 13106-50-ACN 13107-47-ACN 13506-47-ACN 13101-47-N 13101-50-N 13106-47-HEN 13106-50-N 13107-50-ACN 13506-47-N 13107-47-HCN 13507-47-ACN
611-0683EA 237 EUR
611-0683 SART13106-47-HCN SART13106-47-N SART13106-50-ACN 515-0187 515-0173 512-5091 512-5092 611-1157 512-5060 512-5093 515-0175 SART13107-47-HCN SART13507-47-ACN
Filtros de membrana com retícula
Filtros Filtros de Membrana
Filtros de membrana para contagem de colónias e teste de esterilidade com excecionais taxas de retenção de microrganismos. De nitrato de celulose hidrófobo e acetato de celulose, reticulados.
As membranas com tamanho dos poros de 0,45 µm, são testadas e validadas de acordo com a norma ISO 7704.