Print…
Papéis de protecção de superfícies, LabSorb
Fornecedor: Sartorius
FT-1-601400100 FT-1-601400050 FT-1-601600050 FT-2601480600K FT2601-460570K FT1-601-460050 FT1-601-600100
515-1630EA 391 EUR
515-1630 515-1629 515-1628 515-1633 SARTFT2601-460570K SARTFT1-601-460050 SARTFT1-601-600100
Papéis de protecção de superfícies, LabSorb
Protectores de superfícies Protectores de Bancadas
Os papéis de protecção LabSorb são altamente absorventes com revestimento unilateral de polietileno.
  • Previnem a contaminação radioactiva das superfícies de trabalho (em laboratórios radioquímicos)
  • Protegem as superfícies das bancadas do laboratório contra derramamentos ou salpicos de líquidos, prevenindo a absorção e infiltração dos mesmos
  • Gaiolas para animais para protecção e mais higiene
  • Protegem os objectos de caírem em superfícies rígidas: reduzem o impacto
Usados com o lado de celulose para cima, os papéis absorvem os líquidos que são barrados pela camada de polietileno, evitando, assim, que fique tudo ensopado. Usados com o lado de polietileno para cima, os papéis são altamente úteis para recuperar líquidos preciosos ou tóxicos.
Peso base: 140 g/m²; Absorção: 150%