3-Pentanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07502.0100
8.07502.0500
8.07502.0100EA
66.9
EUR
8.07502.0100
8.07502.0500
3-Pentanol para síntese, Sigma-Aldrich®
3-Pentanol
Fórmula:
C₅H₁₂O Ponto de ebulição: 116 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 33 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004574 Número CAS: 584-02-1 EINECS: 209-526-7 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 13,07197 |
|
Solubility | 55 g/l (30 °C) |
Melting Point | -8 °C |
Molar Mass | 88.14 g/mol |
Boiling Point | 115 - 116 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 11.69 hPa (25 °C) |
Flash Point | 33 °C |
Refractive Index | 1.4096 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 8 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 360 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |