Print…
(±)-3-Heptanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Heptyl alcohol, 3-Heptanol, Heptan-3-ol, Butylethylcarbinol, (±)-Ethyl butyl carbinol, (±)-Butyl ethyl carbinol, (±)-3-Hydroxy heptane
149091000 149095000 149090250
ACRO149091000EA 128 EUR
ACRO149091000 ACRO149095000 ACRO149090250
(±)-3-Heptanol 98%
(±)-3-Heptanol
Fórmula: C₇H₁₆O
Peso Molecular: 116.2 g/mol
Ponto de ebulição: 156
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.818 g/cm³
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004586
Número CAS: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN: 1987
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %