2-Propanol, anidro (máx. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83677.230EA
64.5
EUR
83677.230
83677.290
2-Propanol, anidro (máx. 0.003% H₂O) ≥99.8%
2-Propanol
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Fórmula:
(CH₃)₂CHOH Ponto de ebulição: 82 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –89 °C Densidade: 0,786 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 12 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011674 Número CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.0030 % |