2-Propanol ≥99.5% (por GC), EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Álcool isopropilico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18766.1000
8.18766.2500
8.18766.9025
8.18766.9180
8.18766.2500UK
8.18766.9011
8.18766.1000EA
17.78
EUR
8.18766.1000
8.18766.2500
8.18766.9025
8.18766.9180
MERC8.18766.2500UK
8.18766.9011
2-Propanol ≥99.5% (por GC), EMPLURA®, Supelco®
2-Propanol
EMPLURA® is an alternative to high-purity qualities. EMPLURA® is a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Fórmula:
(CH₃)₂CHOH Peso Molecular: 60.1 g/mol Ponto de ebulição: 82 Ponto de Fusão: –89 °C Densidade: 0.786 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011674 Número CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II ALCANCE: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |