Print…
2-Propanol standard for the analysis of tobacco, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool isopropilico
MQ100
1.00272.2500 1.00272.9050
1.00272.2500EA 215 EUR
1.00272.2500 1.00272.9050
2-Propanol standard for the analysis of tobacco, Supelco®
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -89 °C
Boiling Point 82 °C
Vapor Pressure 41.6 hPa
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.378
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 425 °C
Evaporation number 2.93
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid