Print…
2-Propanol ≥99.8% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
34486-2.5L 34486-4X2.5L
34486-2.5LEA 184.38 EUR
34486-2.5L 34486-4X2.5L
2-Propanol ≥99.8% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
2-Propanol
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Ponto de ebulição: 77…83 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Refractive Index n20/D 1.377 (lit.)
Vapor Pressure 44 mmHg ( 25 °C)
Vapor Density 2.1 (vs air)