Print…
2-Propanol ≥99.5% (por GC), Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
24137-10L 24137-160KG 24137-1L 24137-2.5L 24137-20KG 24137-25L 24137-4X2.5L 24137-4X5L 24137-5L 24137-6X1L 24137-750KG
24137-10LEA 303.25 EUR
24137-10L 24137-160KG 24137-1L 24137-2.5L 24137-20KG 24137-25L 24137-4X2.5L 24137-4X5L 24137-5L 24137-6X1L HONC24137-750KG
2-Propanol ≥99.5% (por GC), Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™
2-Propanol
Beilstein Number: 635639
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Ponto de ebulição: 77…83 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Density (D 20/20) 0.785 - 0.788
Density (D 25/25) 0.783 - 0.787
Refractive index (n 20/D) 1.377 - 1.378
Non-volatile matter Max. 20 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Acidity or alkalinity complying
Acidity complying
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %
Aldehydes, Ketones (as CH₃CocH₃) Max. 0.05 %
Benzene Max. 0.0001 %
Benzene and related substances complying
Methanol (GC) Max. 0.02 %
Peroxides complying
Absorbance complying
Volatile impurities (GC) complying
Residual solvents complying
Autoignition Temperature 750 °F