Print…
2-Propanol 99,8 GC_ASSAY_METHOD Molecular_Biology
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: Álcool isopropilico
A3928.2500PE A3928.1000GL
A3928.2500PEEA 112 EUR
A3928.2500PE A3928.1000GL
2-Propanol 99,8 GC_ASSAY_METHOD Molecular_Biology
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM