Print…
2-Propanol 99+% para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
167880010 167880025
ACRO167880010EA 84 EUR
ACRO167880010 ACRO167880025
2-Propanol 99+% para espectroscopia
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Ponto de ebulição: 81…83 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,785 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %