Print…
2-Propanol 99.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149320010 149320025 149320250 149320050 149320100
ACRO149320010EA 50 EUR
ACRO149320010 ACRO149320025 ACRO149320250 ACRO149320050 ACRO149320100
2-Propanol 99.5+%
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Ponto de ebulição: 82 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,785 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %