Print…
(±)-2-Nonanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18793.0025 8.18793.1000 8.18793.0100
8.18793.0025EA 48 EUR
8.18793.0025 8.18793.1000 8.18793.0100
(±)-2-Nonanol para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Nonanol
Fórmula: C₉H₂₀O
Ponto de ebulição: 193 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004593
Número CAS: 628-99-9
EINECS: 211-065-1
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -35 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 198 °C
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.429 (25 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Heptyl methyl carbinol
Hill Formula C9H20O
Chemical Formula CH3(CH2)6CH(OH)CH3