(±)-2-Decanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
L05688.06
L05688.14
L05688.06EA
33.6
EUR
L05688.06
L05688.14
(±)-2-Decanol ≥98%
(±)-2-Decanol
Purity: 98%
CAS No.: 1120-06-5
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -5°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1719664
MDL No.: MFCD00004594
Fórmula:
C₁₀H₂₂O Ponto de ebulição: 211 °C Ponto de Fusão: –5 °C Densidade: 0,825 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004594 Número CAS: 1120-06-5 EINECS: 214-296-6 |