Print…
(±)-2-Decanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
331600050 331600250
ACRO331600050EA 24.8 EUR
ACRO331600050 ACRO331600250
(±)-2-Decanol 98%
(±)-2-Decanol
Fórmula: C₁₀H₂₂O
Ponto de ebulição: 211 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,82 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004594
Número CAS: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %