Print…
1-Tetradecanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
8.08146.0100EA 32.7 EUR
8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
1-Tetradecanol para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 289 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004757
Número CAS: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 214.39 g/mol
Boiling Point 277 - 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 145 °C
Refractive Index 1.4346 (50 °C, 589 nm)
Density 0.8 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 240 °C