Print…
1-Tetradecanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
180730250 180730050 180731000 180735000
ACRO180730250EA 30.1 EUR
ACRO180730250 ACRO180730050 ACRO180731000 ACRO180735000
1-Tetradecanol 99%
1-Tetradecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 289 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Ponto de Inflamação: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004757
Número CAS: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06361
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)